Läs mer
Decanoic-10,10,10-d3 Acid, CDN
Produktkod. 30316867
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30316867 0.25 g -
30318518 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316867 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND40210.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decanoic-10,10,10-d3 Acid
CAS 102611-15-4
Molekylformel C10 D3 H17 O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1-Decanoic Acid-d3, 1-Nonanecarboxylic Acid-d3, Capric Acid-d3, Caprinic Acid-d3, Caprynic Acid-d3, Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI)
InChI formel InChI=1 S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn 10,10,10-trideuteriodecanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 175.28
Formel vikt 175.1652 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity