Läs mer
Decanoic-9,9,10,10,10-d5 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decanoic-9,9,10,10,10-d5 Acid |
| CAS | 1219803-00-5 |
| Molekylformel | C10 D5 H15 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 9,9,10,10,10-Pentadeuteriodecanoic acid, Decanoic acid-9,9,10,10,10-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 9,9,10,10,10-pentadeuteriodecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.3 |
| Formel vikt | 177.1777 g/mol |
| Visa mer |