missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Decanoic Acid-1,2-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decanoic Acid-1,2-13C2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i9+1,10+1 |
| Formel vikt | 174.153 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?