Läs mer
Decansyra, 99 %
Produktkod. 10014823 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10014823 1 kg Glasflaska 1kg
10114090 100 g Glasflaska 100g
10722211 500 g Glasflaska 500g
10465125 2.5 kg Plasttrumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10014823 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167270010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172,268 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334-48-5
Molekylformel C10H20O2
Molekylvikt (g/mol) 172.268
MDL-nummer MFCD00004441
InChI-nyckel GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
IUPAC-namn dekansyra
LEDER CCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decanoic acid
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 30.0°C to 32.0°C
Kokpunkt 268.0°C to 270.0°C
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3(CH2)8CO2H
Beilstein 02, II, 309
Merck Index 15, 1760
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute hno3, soluble in ethanol, ether, chloroform, benzene and, carbon disulfide
Formel vikt 172.27
Procent renhet 99%
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kvantitet 1 kg
Flampunkt 150°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.