Läs mer
Decansyra, 99 %
Produktkod. 11452517
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452517 250 g 250g
11442517 1000 g 1000g
11462517 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14788.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    511.88 SEK
    459.65 SEK / 250g
    Save 52.23 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172,268 g/mol
Dekansyra används i parfymer, hartser, smörjmedel, fetter, färgämnen, plaster, läkemedel och livsmedelstillsatser. Det är involverat i beredningen av vätmedel och natriumdekonat, som är en aktiv komponent i tvål. Det används också som mjukgörare och som absorptionsförstärkare i hudexperiment på marsvin. Vidare används det vid generering av estrar för konstgjorda fruktsmaker. Utöver detta används det i jordbrukskemikalier, smörjmedelstillsatser och ytaktiva ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Dekansyra används i parfymer, hartser, smörjmedel, fetter, färgämnen, plaster, läkemedel och livsmedelstillsatser. Det är involverat i beredningen av vätmedel och natriumdekonat, som är en aktiv komponent i tvål. Det används också som mjukgörare och som absorptionsförstärkare i hudexperiment på marsvin. Vidare används det vid generering av estrar för konstgjorda fruktsmaker. Utöver detta används det i jordbrukskemikalier, smörjmedelstillsatser och ytaktiva ämnen.
Löslighet
Löslig i aceton, bensen, kloroform, koldisulfid, etyleter, etanol, utspädd salpetersyra och de flesta organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med baser, reduktionsmedel och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334-48-5
Molekylformel C10H20O2
Molekylvikt (g/mol) 172.268
MDL-nummer MFCD00004441
InChI-nyckel GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
IUPAC-namn dekansyra
LEDER CCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decanoic Acid
Smältpunkt 29 °C till 33 °C
Kokpunkt 268 °C till 270 °C
Densitet 0.893
Kvantitet 250 g
Flampunkt 147 °C (296 °F)
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 1754556
Merck Index 14,1758
Löslighetsinformation Löslig i aceton, bensen, kloroform, koldisulfid, etyleter, etanol, utspädd salpetersyra och de flesta organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten.
Formel vikt 172.27
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Decanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.