Läs mer
Decanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16443449
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16443449 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16443449 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW015309
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Decanoic acid, a component of medium chain triclycerides, is a brain-penetrant and non-competitive inhibitor of AMPA receptor. Decanoic acid has antiseizure effects.
Decanoic acid, a component of medium chain triclycerides, is a brain-penetrant and non-competitive inhibitor of AMPA receptor. Decanoic acid has antiseizure effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decanoic acid
CAS 334-48-5
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H20O2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 130 mg/mL (754.63 mM)
LEDER CCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 172.27
Formel vikt 172.27
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism