missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Decanoic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decanoic Acid |
| Smältpunkt | 29°C to 32°C |
| Densitet | 0.89 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | CH3(CH2)8COOH |
| MDL-nummer | MFCD00004441 |
| Synonym | Decanoic acid, Capric acid, Decanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.26 |
| Kvalitet | Ungraded |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?