Läs mer
Decansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Capric Acid |
| CAS | 334-48-5 |
| Molekylformel | C10 H20 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Decanoic acid, 1-Nonanecarboxylic acid, Caprates, Capric acid, Caprinic acid, Caprynic acid, Decoic acid, Decylic acid, Edenor C 10-98-100, Emery 659, Lunac 10-95, Lunac 10-98, Lunac 10-98E, NAA 102, NSC 5025, Palamac 99-10, Palmac 99-10, Prifac 2906, Prifac 296, n-Capric acid, n-Decanoic acid, n-Decoic acid, n-Decylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | Decansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.26 |
| Formel vikt | 172.1463 |