Läs mer
Decansyra, TRC
Produktkod. 30367137
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30367137 5 g
1 options
Produktkod. 30367137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2125255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Capric Acid
CAS 334-48-5
Molekylformel C10 H20 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Decanoic acid, 1-Nonanecarboxylic acid, Caprates, Capric acid, Caprinic acid, Caprynic acid, Decoic acid, Decylic acid, Edenor C 10-98-100, Emery 659, Lunac 10-95, Lunac 10-98, Lunac 10-98E, NAA 102, NSC 5025, Palamac 99-10, Palmac 99-10, Prifac 2906, Prifac 296, n-Capric acid, n-Decanoic acid, n-Decoic acid, n-Decylic acid
InChI formel InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
LEDER CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Decansyra
Molekylvikt (g/mol) 172.26
Formel vikt 172.1463