Läs mer
Dekanophenon, 98+%
Produktkod. 11377046
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377046 5 g 5g
11387046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06923.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 6048-82-4 | C16H24O | 232,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6048-82-4
Molekylformel C16H24O
Molekylvikt (g/mol) 232.37
MDL-nummer MFCD00009582
InChI-nyckel QQXJNLYVPPBERR-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanophenone, 1-decanone, 1-phenyl, n-decanophenone, capriphenone, ketone, nonyl phenyl, ketone, nonenyl phenyl, nonyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-decanone, acmc-209mkb
PubChem CID 80148
IUPAC-namn 1-fenyldekan-1-on
LEDER CCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decanophenone
Smältpunkt 34 °C till 36 °C
Kokpunkt 165 °C till 167 °C (7 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2048790
Formel vikt 232.37
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.