missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Decanoyl-10,10,10,d3-L-carnitine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decanoyl-10,10,10,d3-L-carnitine Chloride |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1/i1D3; |
| Formel vikt | 354.23 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?