Läs mer
Decanylklorid, 98+%
Produktkod. 10081880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10081880 100 g Glasflaska 100g
10781431 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10081880 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161191000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-13-0 | C10H19ClO | 190,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-13-0
Molekylformel C10H19ClO
Molekylvikt (g/mol) 190.71
MDL-nummer MFCD00000771
InChI-nyckel IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n
PubChem CID 66982
IUPAC-namn dekanoylklorid
LEDER CCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decanoyl chloride
Namnnotering 98%
Smältpunkt -34.5°C
Färg Brun till vit
Densitet 0.9190g/mL, 0.919
Kokpunkt 232.0°C
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)8COCl
Brytningsindex 1.4400 to 1.4420
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 356
Löslighetsinformation Solubility in water: 100mg/l (20°C). Other solubilities: hydrolyses in water,450g/L methanol- 500g/L ethanol,500g/L 2-propanol- 500g/L dmf,500g/L acetone- 500g/L dichloromethane
Formel vikt 190.71
Procent renhet 98+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Decanoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.