Läs mer
Decanylklorid, 98 %
Produktkod. 11494057
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494057 500 g 500g
11484057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19486.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-13-0 | C10H19ClO | 190,711 g/mol
Dekanoylklorid används vid syntes av oligomerer som består av alternerande 2,6-diaminopyridin- och 2,6-pyridindikarbonylenheter. Det ökar aktiviteten hos proläder från Bacillus sp. under syntesen av poly(mjölksyra) i organiska lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dekanoylklorid används vid syntes av oligomerer som består av alternerande 2,6-diaminopyridin- och 2,6-pyridindikarbonylenheter. Det ökar aktiviteten hos proläder från Bacillus sp. under syntesen av poly(mjölksyra) i organiska lösningsmedel.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-13-0
Molekylformel C10H19ClO
Molekylvikt (g/mol) 190.711
MDL-nummer MFCD00000771
InChI-nyckel IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n
PubChem CID 66982
IUPAC-namn dekanoylklorid
LEDER CCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decanoyl chloride
Smältpunkt -35°C
Densitet 0.925
Kokpunkt 232°C
Flampunkt 106°C (223°F)
Odör Irritating
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 507055
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 190.71
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.