Läs mer
Decanoyl Chloride, TRC
Produktkod. 30361855
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30361855 500 g
1 options
Produktkod. 30361855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD212575500G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decanoyl Chloride
CAS 112-13-0
Molekylformel C10H19ClO
Kvantitet 500 g
Synonym Capric Acid Chloride, Capric Chloride, Caprinoyl Chloride, Decanoic Acid Chloride, n-Decanoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC-namn decanoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 190.71
Formel vikt 190.1124