Läs mer
Decanoyl-L-carnitine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decanoyl-L-carnitine Chloride |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1 |