Läs mer
(+/-)-Decanoylcarnitine Chloride, TRC
Produktkod. 30354158
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30354158 25 mg
1 options
Produktkod. 30354158 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD21266025MG
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Decanoylcarnitine Chloride
CAS 18822-87-2
Molekylformel C17 H34 N O4 . Cl
Kvantitet 25 mg
Synonym Decanoyl Carnitine Hydrochloride, Decanoyl-d,l-carnitine Hydrochloride, Decanoylcarnitine Chloride, 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-, chloride, 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-, chloride (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-, chloride, (±)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, decanoate, (±)- (8CI), Decanoic acid, ester with (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, (±)-
InChI formel InChI=1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCC(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn (3-carboxy-2-decanoyloxy-propyl)-trimethyl-ammonium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 351.91
Formel vikt 351.2176