Läs mer
Gilac™ Dekanteringsbalja
Produktkod. 16254011
Change view
Kapacitet (engelska):
4,5 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
16254011 4,5 gal.
1 options
Produktkod. 16254011 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G161574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.95 SEK
    319.69 SEK / Paket med 1
    Save 99.26 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Mycket motståndskraftig dekanteringsbalja.
  • Mycket motståndskraftig dekanteringsbalja
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Förslutning ingår Nej
Produkttyp Dekanteringsbalja
Kapacitet (engelska) 4,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 17 L
Färg Bourgogne
För användning med (applikation) Mathantering
Material HDPE
Max. Temperatur (metrisk) 90 °C
Form Rund
Längd (engelska) 18,9 tum
Längd (metrisk) 480 mm
Bredd (engelska) 17,1 tum.
Bredd (metrisk) 435 mm
Höjd (engelska) 6,9 tum.
Höjd (metrisk) 175 mm
Diameter (engelska) Inre 12,6 tum
Diameter (metrisk) Inre 320 mm
Vikt (engelska) 2.416 lb.
Vikt (metrisk) 1.096 kg