Läs mer
Fisherbrand™ Avlockningshuvuden för pneumatiskt handhållet pressverktyg
Produktkod. 11854890 Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11854890
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med pneumatiskt handhållet pressverktyg
  • Decapping Head
  • Pneumatic
  • Steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 11mm Decapping Head
Typ Decapping Head
För användning med (utrustning) Aluminum Cap
Storlek 11 mm