Läs mer
Fisherbrand™ Avlockningshuvuden för pneumatiskt handhållet pressverktyg
Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 13mm Decapping Head |
| Typ | Decapping Head |
| För användning med (utrustning) | Aluminum Cap |
| Storlek | 13 mm |