Läs mer
Fisherbrand™ Avlockningshuvuden för pneumatiskt handhållet pressverktyg
Produktkod. 11889440 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Storlek:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
11889440 32 mm Varje
11854970 13 mm Varje
11854890 11 mm Varje
11885050 20 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11889440
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med pneumatiskt handhållet pressverktyg
  • Avlockande huvud
  • Pneumatisk
  • Stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 32mm Decapping Head
Typ Avlockande huvud
För användning med (utrustning) Aluminiumkåpa
Storlek 32 mm