Läs mer
Fisherbrand™ Avlockningshuvuden för programmerbar elektronisk högeffektspressstation
Produktkod. 15552310 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Cap:
11 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Cap Förpackningsstorlek
15552310 11 mm Varje
15542340 20 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15552310
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med programmerbar elektronisk högeffektspressstation
  • Avlockningshuvud för aluminium-/stålkåpor
  • Ej justerbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Avlockande huvud
Diameter (metrisk) Cap 11 mm
Material Plast, Stål
För användning med (utrustning) 11 mm alumniumkåpor
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Produkttyp Avkapningshuvud