Läs mer
Dekapreno-betakaroten (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30136565
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136565 100 mg
30007672 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136565 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD212900100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5940-03-4
Molekylformel C50 H68
Molekylvikt (g/mol) 669.07
Synonym 1,1'-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E,19E,21E,23E,25E)-3,7,11,16,20,24-Hexamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25-hexacosatridecaene-1,26-diyl]bis[2,6,6-trimethylcyclohexene, (all-E)-1,1'-(3,7,11,16,20,24-Hexamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25-hexacosatridecaene-1,26-diyl)bis[2,6,6-trimethylcyclohexene, C50-β-Carotene
IUPAC-namn 2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E,19E,21E,23E,25E)-3,7,11,16,20,24-hexametyl-26-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)hexacosa-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25-tridekaenyl]-1,3,3-trimetylcyklohexen
LEDER C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decapreno-beta-Carotene
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C50H68/c1-39(23-15-25-41(3)27-17-29-43(5)33-35-47-45(7)31-19-37-49(47,9)10)21-13-14-22-40(2)24-16-26-42(4)28-18-30-44(6)34-36-48-46(8)32-20-38-50(48,11)12/h13-18,21-30,33-36H,19-20,31-32,37-38H2,1-12H3/b14-13+,23-15+,24-16+,27-17+,28-18+,35-33+,36-34+,39-21+,40-22+,41-25+,42-26+,43-29+,44-30+
Formel vikt 668.5321