Läs mer
Decarbazolyl Carvedilol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decarbazolyl Carvedilol |
| CAS | 10461-27-5 |
| Molekylformel | C12H19NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-[[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]amino]-1,2-propanediol, BM 51334, USP Oxybutynin Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO4/c1-16-11-4-2-3-5-12(11)17-7-6-13-8-10(15)9-14/h2-5,10,13-15H,6-9H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1OCCNCC(O)CO |
| IUPAC-namn | 3-[2-(2-metoxifynoxi)etylamino]propan-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.28 |
| Formel vikt | 241.1314 |