Läs mer
Decarboxamide Meprobamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-hydroxymethyl-2-methylpentyl carbamate |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO3/c1-3-4-8(2,5-10)6-12-7(9)11/h10H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,11) |
| Formel vikt | 175.1208 |
| Procent renhet | >95% |