Läs mer
Decarboxy Etodolac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO/c1-4-11-7-6-8-12-13-9-10-18-16(3,5-2)15(13)17-14(11)12/h6-8,17H,4-5,9-10H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 243.1623 |