Läs mer
Decarboxy Moxifloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decarboxy Moxifloxacin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O2/c1-26-20-18-14(17(25)6-8-24(18)13-4-5-13)9-15(21)19(20)23-10-12-3-2-7-22-16(12)11-23/h6,8-9,12-13,16,22H,2-5,7,10-11H2,1H3/t12-,16+/m0/s1 |
| Formel vikt | 357.1853 |
| Procent renhet | >95% |