Läs mer
Decernotinib, MedChemExpress
Beskrivning
Decernotinib is a potent, orally active JAK3 inhibitor, with Kis of 2.5, 11, 13 and 11 nM for JAK3, JAK1, JAK2, and TYK2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decernotinib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 944842-54-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H19F3N6O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | VX-509 VRT-831509 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.43 mM) |
| Visa mer |