Läs mer
Dechlorane 602, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dechlorane 602 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H4Cl12O/c15-3-5(17)11(21)7-1(9(3,19)13(11,23)24)2-8(27-7)12(22)6(18)4(16)10(2,20)14(12,25)26/h1-2,7-8H/t1-,2+,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 607.6524 |
| Procent renhet | >95% |