Läs mer
Dechlorane 603, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dechlorane 603 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H8Cl12/c18-8-10(20)14(24)6-3-1-2(4(6)12(8,22)16(14,26)27)5-7(3)15(25)11(21)9(19)13(5,23)17(15,28)29/h2-7H,1H2/t2-,3+,4?,5?,6?,7?,12-,13+,14+,15- |
| Formel vikt | 631.6888 |
| Procent renhet | >95% |