Läs mer
Dechloran 604 Komponent A, TRC
Produktkod. 30132675
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132675 50 mg
30006134 10 mg
30003724 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132675 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22621050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34571-16-9
Molekylformel C13H4Br4Cl6
Molekylvikt (g/mol) 692.5
Synonym 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-(tetrabromophenyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-(Tetrabromophenyl)-1,2,3,4,7,7-hexachloro-2-norbornene, Hexachlorocyclopentadiene-tetrabromostyrene Adduct;
IUPAC-namn (5R)-1,2,3,4,7,7-hexaklor-5-(2,3,5,6-tetrabromofenyl)bicyklo[2.2.1]hept-2-en
LEDER ClC12C(Cl)=C(Cl)C(C2(Cl)Cl)(Cl)C[C@@H]1C3=C(Br)C(Br)=CC(Br)=C3Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dechlorane 604 Component A
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H4Br4Cl6/c14-4-1-5(15)8(17)6(7(4)16)3-2-11(20)9(18)10(19)12(3,21)13(11,22)23/h1,3H,2H2/t3-,11?,12?/m1/s1
Formel vikt 685.52
Procent renhet >95%
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.