Läs mer
Dechloro Chlonixin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dechloro Chlonixin |
| CAS | 17782-05-7 |
| Molekylformel | C13H12N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-[(2-Methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylic Acid, 2-o-Toluidino-nicotinic Acid, 2-(2-Methylanilino)nicotinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O2/c1-9-5-2-3-7-11(9)15-12-10(13(16)17)6-4-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H,16,17) |
| LEDER | Cc1ccccc1Nc2ncccc2C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-methylanilino)pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.25 |
| Formel vikt | 228.0899 |