missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dechloro Haloperidol, TRC

Produktkod. 30137570
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137570 250 mg
30008054 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137570 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD226500250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3109-12-4
Molekylformel C21H24FNO2
Molekylvikt (g/mol) 341.42
Synonym 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-hydroxy-4-phenyl-1-piperidinyl)-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-(4-hydroxy-4-phenylpiperidino)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-hydroxy-4-phenyl-1-piperidinyl)-1-butanone, Dechlorohaloperidol, R 1838, 1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)butan-1-one
IUPAC-namn 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)butan-1-one
LEDER OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dechloro Haloperidol (Haloperidol Impurity B)
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24FNO2/c22-19-10-8-17(9-11-19)20(24)7-4-14-23-15-12-21(25,13-16-23)18-5-2-1-3-6-18/h1-3,5-6,8-11,25H,4,7,12-16H2
Formel vikt 341.1791
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.