Läs mer
α-Decitabine-3',5'-bis(4-chlorobenzoate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-alpha-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| CAS | 1140891-02-6 |
| Molekylformel | C22 H18 Cl2 N4 O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-a-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, α-Decitabine-3',5'-bis(4-chlorobenzoate), Decitabine USP Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18Cl2N4O6/c23-14-5-1-12(2-6-14)19(29)32-10-17-16(34-20(30)13-3-7-15(24)8-4-13)9-18(33-17)28-11-26-21(25)27-22(28)31/h1-8,11,16-18H,9-10H2,(H2,25,27,31)/t16-,17+,18-/m0/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2C[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@@H](COC(=O)c4ccc(Cl)cc4)O2 |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,5S)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-yl)-3-(4-chlorobenzoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl 4-chlorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 505.308 |
| Formel vikt | 504.06 |