Läs mer
Decitabine, Mikromol™
Produktkod. 30049738
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30049738 250 mg
1 options
Produktkod. 30049738 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3526.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Decitabine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aza-2'-deoxy Cytidine
CAS 2353-33-5
Analyt- eller komponentnamn 5-Aza-2'-deoxy Cytidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H12 N4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Desoxy-5-azacytidine, 2'-Deoxy-5-azacytidine, 5-Aza-2-deoxycytidine, 5-Aza-2'-deoxycytidine, 5-Azadeoxycytidine, DAC, Dacogen, Decitabine, NSC 127716, 4-Amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)- (7CI,8CI), beta-Decitabine
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
LEDER NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 228.21
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 228,0859 g/mol