Läs mer
Decladinos Roxitromycin (Roxithromycin Förorening B), TRC
Produktkod. 30137722
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137722 25 mg
30005478 1 mg
30008836 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137722 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22680025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 214902-82-6
Molekylformel C33H62N2O12
Molekylvikt (g/mol) 678.85
Synonym Roxithromycin Ep Impurity B
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-14-etyl-4,7,12,13-tetrahydroxy-10-(2-metoxyetoxymetoxyoxoxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexametyl-oxacyklotetradecan-2-one
LEDER CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N/OCOCCOC)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decladinose Roxithromycin (Roxithromycin Impurity B)
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C33H62N2O12/c1-12-24-33(8,41)28(38)20(4)25(34-44-17-43-14-13-42-11)18(2)16-32(7,40)29(21(5)26(36)22(6)30(39)46-24)47-31-27(37)23(35(9)10)15-19(3)45-31/h18-24,26-29,31,36-38,40-41H,12-17H2,1-11H3/b34-25+/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24-,26+,27-,28-,29-,31+,32-,33-/m1/s1