Läs mer
Decloxizine dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16498016
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498016 100 mg
16491976 500 mg
16464177 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498016 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0075
MedChemExpress Decloxizine dihydrochloride(UCB-1402; NSC289116) is a histamine 1 receptor antagonist.
Decloxizine dihydrochloride(UCB-1402
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decloxizine dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 13073-96-6
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H30Cl2N2O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym UCB 1402 dihydrochloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (241.91 mM) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.95 mM)
LEDER OCCOCCN1CCN(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 413.38
Formel vikt 413.38
Procent renhet 98.77%