Läs mer
Decloxizine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol Dihydrochloride (Decloxizine Dihydrochloride) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N2O2.2ClH/c24-16-18-25-17-15-22-11-13-23(14-12-22)21(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20;;/h1-10,21,24H,11-18H2;2*1H |
| Formel vikt | 412.1684 |