Läs mer
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSELL ECO
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31337539
Change view
Volym (metrisk):
4,5 l
8,9 l
10 x 0,9 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
31337539 10 x 0,9 l
31337540 4,5 l
31337541 8,9 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31337539 Leverantör Borer Chemie™ Leverantörsnummer 514505.00F10W
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Flytande koncentrat för rengöring av laboratorieredskap i nedsänkning, ultraljudsbad och i pipetttvättar
  • Koncentrat för manuell rengöring
  • Ekologisk lösning utan fosfater
  • Ersättning av kromsvavelsyra
  • Utan EDTA, NTA och klor
  • Mycket produktiv, typisk koncentration: 10 till 20 ml/L
  • Förrengjorda glas kan rengöras vidare i en tvättmaskin utan att behöva skölja under
  • Sköljs av utan att lämna rester
  • För konsekventa och felfria resultat
  • Extra brett rengöringsspektrum
  • Hårdvattenkompatibel
  • Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Produkttyp Alkalisk rengöringskoncentrat
Färgkodad Nej
Form Koncentrerad vätska
pH ∼12.0
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning Alkalier, komplexeringsmedel, tensider, lösmedel
Koncentration 1%-lösning
Behållartyp Flaska
Innehåll och lagring 5 °C till 25 °C
Densitet 1.12 g/mL
Kvantitet 10 ea.
Volym (metrisk) 10 x 0,9 l
Vikt (metrisk) 1 kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • deconex 11 UNIVERSAL eco
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .