Läs mer
Borer Chemie™ deconex 15 PF-x
Beskrivning
- Koncentrat för manuell rengöring
- Även lämplig för pipettbrickor
- Ekologisk lösning utan fosfater
- Utan EDTA, NTA och klor
- Mycket produktiv, typisk koncentration: 10-20 ml/L
- Sköljs av utan att lämna rester
- För konsekventa och felfria resultat
- Extra brett rengöringsspektrum
- Hög svällnings- och spridningskapacitet
- Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | ∼12,0 (1 % lösning) |
| Sammansättning | Alkalier, komplexbildare, ytaktiva ämnen, solubiliseringsmedel |
| Koncentration | Koncentrera |
| Behållartyp | Kanister |
| Innehåll och lagring | 5 °C till 25 °C |
| Kvantitet | 1 x 5 kg |
| Volym (engelska) | 1,2 gal. |
| Volym (metrisk) | 4.5 L |
| Vikt (engelska) | 11 lb. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- deconex 15 PF-x
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide