Läs mer
Borer Chemie™ deconex 20 NS-x
Produktkod. 17406512
Kvantitet:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 30 kg
Produktkod. 17406512
Brand: Borer Chemie™ 519100.00KK5W
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Flytande rengöringsmedel för manuell och automatiserad rengöring av laboratorieglas och värdefulla föremål. deconex 20 NS-x ger restfria resultat i icke-skummande processer och har en hög emulgerande och dispergerande kraft.
  • Koncentrat för manuell och automatiserad rengöring
  • Lämplig för doppbad, ultraljudsbad och tvättmaskiner
  • Utan ytaktiva ämnen, silikater, klor, EDTA eller NTA
  • Högt utbyte, typisk koncentration: 20-50 ml/L
  • Brett rengöringsspektrum
  • Hög svällnings- och spridningskapacitet leder till hög prestanda
  • Sköljs av utan att lämna rester
  • För konsekventa och felfria resultat
  • Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Form Vätska
pH ∼11,9 (1 % lösning)
Sammansättning Alkalier, komplexbildare, dispergeringsmedel, sekvestreringsmedel
Koncentration Koncentrera
Behållartyp Kanister
Innehåll och lagring 5 °C till 25 °C
Kvantitet 1 x 5 kg
Volym (engelska) 1,1 gal.
Volym (metrisk) 4 L
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • deconex 20 NS-x
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE, POTASSIUM HYDROXIDE