Läs mer
Borer Chemie™ deconex 20 NS-x
Kvantitet:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 30 kg
Beskrivning
- Koncentrat för manuell och automatiserad rengöring
- Lämplig för doppbad, ultraljudsbad och tvättmaskiner
- Utan ytaktiva ämnen, silikater, klor, EDTA eller NTA
- Högt utbyte, typisk koncentration: 20-50 ml/L
- Brett rengöringsspektrum
- Hög svällnings- och spridningskapacitet leder till hög prestanda
- Sköljs av utan att lämna rester
- För konsekventa och felfria resultat
- Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | ∼11,9 (1 % lösning) |
| Sammansättning | Alkalier, komplexbildare, dispergeringsmedel, sekvestreringsmedel |
| Koncentration | Koncentrera |
| Behållartyp | Kanister |
| Innehåll och lagring | 5 °C till 25 °C |
| Kvantitet | 1 x 5 kg |
| Volym (engelska) | 1,1 gal. |
| Volym (metrisk) | 4 L |
| Vikt (engelska) | 11 lb. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- deconex 20 NS-x
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
- MIXTURE LIST-Innehåller: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE, POTASSIUM HYDROXIDE