Läs mer
Borer Chemie™ deconex 21 SOLID
Produktkod. 10258370
Volym (metrisk):
1 x 10 kg
Produktkod. 10258370
Brand: Borer Chemie™ 501100.00S10P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pulverrengöringsmedel för laboratorieglas och laboratorieredskap. Tack vare dess utmärkta materialkompatibilitet, deconex 21 SOLID rengör även känsliga föremål av aluminium. En syrasköljning med en deconex rengöringsmedel rekommenderas.
  • Pulverrengöringsmedel för automatisk rengöring
  • Högt utbyte, typisk koncentration: 3-5 g/L
  • Utmärkt materialkompatibilitet, även för aluminium
  • Sköljs av utan att lämna rester
  • För konsekventa och felfria resultat
  • Brett rengöringsspektrum
  • Utan klor, EDTA, NTA och ytaktiva ämnen
  • Syra skölj med deconex rengöringsmedel rekommenderas
  • Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Form Pulver
pH ∼12,0 (1 % lösning)
Sammansättning Alkalier, komplexbildare, korrosionsinhibitor
Koncentration Koncentrera
Behållartyp Hink
Innehåll och lagring 5 °C till 25 °C
Kvantitet 1 x 10 kg
Volym (metrisk) 1 x 10 kg
Vikt (engelska) 22 lb.
Vikt (metrisk) 10 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • deconex 21
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, DIPOTASSIUM TRIOXOSILICATE, SODIUM HYPOCHLORITE