Läs mer
Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x
Produktkod. p-7227848
Kvantitet:
1 x 6 kg
1 x 12 kg
1 x 30 kg
Produktkod. 10032635
Brand: Borer Chemie™ 516900.00KK5W
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ekologisk, universellt användbar för automatiserad rengöring av laboratorieglas och redskap. Utan fosfater, ytaktiva ämnen och klor, deconex 22 HPF-x visar perfekt rengöringsprestanda. Syrsköljning med en deconex rengöringsmedel rekommenderas.
  • Koncentrat för automatisk rengöring
  • Ekologisk lösning utan fosfater och ytaktiva ämnen
  • Utan klor, EDTA eller NTA
  • Högt utbyte, typisk koncentration: 5-10 ml/L
  • Brett rengöringsspektrum, mot envisa rester
  • Kraftfull prestanda tack vare hög spridningskapacitet
  • Kan sköljas av utan att lämna rester
  • För konsekventa och felfria resultat
  • Syrsköljning med en deconex rengöringsmedel rekommenderas
  • Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Form Vätska
pH ∼12,5 (1 % lösning)
Sammansättning Alkalier, komplexbildare, korrosionsinhibitorer, sekvestreringsmedel
Koncentration Koncentrera
Behållartyp Kanister
Innehåll och lagring 5 °C till 25 °C
Kvantitet 1 x 6 kg
Volym (engelska) 1,2 gal.
Volym (metrisk) 4.6 L
Vikt (engelska) 13.2 lb.
Vikt (metrisk) 6 kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • deconex 22 HPF-x
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: potassium hydroxide,dipotassium trioxosilicate