Läs mer
Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x
Kvantitet:
1 x 6 kg
1 x 12 kg
1 x 30 kg
Beskrivning
- Koncentrat för automatisk rengöring
- Ekologisk lösning utan fosfater och ytaktiva ämnen
- Utan klor, EDTA eller NTA
- Högt utbyte, typisk koncentration: 5-10 ml/L
- Brett rengöringsspektrum, mot envisa rester
- Kraftfull prestanda tack vare hög spridningskapacitet
- Kan sköljas av utan att lämna rester
- För konsekventa och felfria resultat
- Syrsköljning med en deconex rengöringsmedel rekommenderas
- Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | ∼12,5 (1 % lösning) |
| Sammansättning | Alkalier, komplexbildare, korrosionsinhibitorer, sekvestreringsmedel |
| Koncentration | Koncentrera |
| Behållartyp | Kanister |
| Innehåll och lagring | 5 °C till 25 °C |
| Kvantitet | 1 x 6 kg |
| Volym (engelska) | 1,2 gal. |
| Volym (metrisk) | 4.6 L |
| Vikt (engelska) | 13.2 lb. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- deconex 22 HPF-x
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium hydroxide,dipotassium trioxosilicate