Läs mer
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Produktkod. 17465102
Kvantitet:
6 x 1.5 kg
1 x 10 kg
Produktkod. 17465102
Brand: Borer Chemie™ 501500.00D15P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Universal pulverrengöringsmedel för laboratorieglas och redskap. Den ekologiska lösningen deconex 22 PF visar en mycket hög rengöringsprestanda utan klor, inga ytaktiva ämnen och inga fosfater. En sur sköljning med en deconex rengöringsmedel rekommenderas.
  • Pulverrengöringsmedel för automatisk rengöring
  • Ekologisk, fosfatfri lösning
  • Perfekt resultat redan med 3-5 g/L
  • Kan sköljas av utan att lämna rester
  • För konsekventa och felfria resultat
  • Brett rengöringsspektrum
  • Utan klor, EDTA, NTA och ytaktiva ämnen
  • Syra skölj med deconex rengöringsmedel rekommenderas
  • Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Form Pulver
pH ∼12,1 (1 % lösning)
Sammansättning Alkalier, komplexbildare, korrosionsinhibitor
Koncentration Koncentrera
Behållartyp Burk
Innehåll och lagring 5 °C till 25 °C
Kvantitet 6 x 1.5 kg
Vikt (engelska) 19.8 lb.
Vikt (metrisk) 9 kg