Läs mer
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Kvantitet:
6 x 1,5 kg
1 x 10 kg
Beskrivning
- Pulverrengöringsmedel för automatisk rengöring
- Ekologisk, fosfatfri lösning
- Perfekt resultat redan med 3-5 g/L
- Kan sköljas av utan att lämna rester
- För konsekventa och felfria resultat
- Brett rengöringsspektrum
- Utan klor, EDTA, NTA och ytaktiva ämnen
- Syra skölj med deconex rengöringsmedel rekommenderas
- Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| pH | ∼12,1 (1 % lösning) |
| Sammansättning | Alkalier, komplexbildare, korrosionsinhibitor |
| Koncentration | Koncentrera |
| Behållartyp | Burk |
| Innehåll och lagring | 5 °C till 25 °C |
| Kvantitet | 6 x 1,5 kg |
| Vikt (engelska) | 19.8 lb. |
| Vikt (metrisk) | 9 kg |