Läs mer
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Produktkod. 17405112
Change view
Kvantitet:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 25 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17405112 1 x 10 kg -
15410380 1 x 5 kg 5kg
10014490 1 x 25 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17405112 Leverantör Borer Chemie™ Leverantörsnummer 502100.00K10R
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rengöringsmedel och neutraliseringsmedel för laboratorietvättar. Förkortar sköljningsfaserna och minskar vattenförbrukningen. deconex 25 ORGANACID är fosfatfri och lämplig för miljö- och vattenlaboratorier. Försköljmedel mot syralösliga rester.
  • Neutraliserare och rengöringsmedel för automatisk användning
  • Ekologisk lösning utan fosfater och ytaktiva ämnen
  • Neutraliserar överblivna alkaliska rester, minskar sköljfaserna
  • Minskar förbrukningen av sköljvatten
  • Typisk appliceringskoncentration: 3 mL/L
  • Utmärkt materialkompatibilitet, även för aluminium
  • Kan sköljas av utan att lämna rester
  • Även som försköljmedel mot syralösliga avlagringar
  • Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Form Vätska
pH ∼2,6 (1 % lösning)
Sammansättning Organisk syra
Koncentration Koncentrera
Behållartyp Kanister
Innehåll och lagring 5 °C till 25 °C
Kvantitet 1 x 10 kg
Volym (engelska) 2,2 gal.
Volym (metrisk) 8.5 L
Vikt (engelska) 22 lb.
Vikt (metrisk) 10 kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • deconex 25 ORGANACID
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: citric aicd