Läs mer
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Produktkod. p-7227854
Kvantitet:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 25 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. 15410380
Brand: Borer Chemie™ 502100.00KK5R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Rengöringsmedel och neutraliseringsmedel för laboratorietvättar. Förkortar sköljningsfaserna och minskar vattenförbrukningen. deconex 25 ORGANACID är fosfatfri och lämplig för miljö- och vattenlaboratorier. Försköljmedel mot syralösliga rester.
  • Neutraliserare och rengöringsmedel för automatisk användning
  • Ekologisk lösning utan fosfater och ytaktiva ämnen
  • Neutraliserar överblivna alkaliska rester, minskar sköljfaserna
  • Minskar förbrukningen av sköljvatten
  • Typisk appliceringskoncentration: 3 mL/L
  • Utmärkt materialkompatibilitet, även för aluminium
  • Kan sköljas av utan att lämna rester
  • Även som försköljmedel mot syralösliga avlagringar
  • Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Form Vätska
pH ∼2,6 (1 % lösning)
Sammansättning Organisk syra
Koncentration Koncentrera
Behållartyp Kanister
Innehåll och lagring 5 °C till 25 °C
Kvantitet 1 x 5 kg
Volym (engelska) 1,1 gal.
Volym (metrisk) 4.3 L
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • deconex 25 ORGANACID
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: citric acid