Läs mer
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Produktkod. 10451921
Kvantitet:
1 x 7 kg
1 x 12 kg
1 x 35 kg
Produktkod. 10451921
Brand: Borer Chemie™ 502300.00K25R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rengöringsmedel och neutraliseringsmedel för laboratorietvättar. Neutraliserar överblivna alkaliska rester, förkortar sköljfaserna och minskar vattenförbrukningen. deconex 26 PLUS är även effektivt mot syralösliga rester.
  • Neutraliserare och rengöringsmedel för automatisk användning
  • Ekonomisk eftersom mycket koncentrerad, använd 2 mL/L
  • Neutraliserar överblivna alkaliska rester, minskar sköljfaserna
  • Minskar förbrukningen av sköljvatten
  • Utan ytaktiva ämnen, sköljs av utan att lämna rester
  • Även som försköljmedel mot syralösliga avlagringar
  • Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Form Vätska
pH ∼1,8 (1 % lösning)
Sammansättning Oorganisk syra
Koncentration Koncentrera
Behållartyp Kanister
Innehåll och lagring 5 °C till 25 °C
Kvantitet 1 x 35 kg
Volym (engelska) 6,6 gal.
Volym (metrisk) 24.8 L
Vikt (engelska) 77 lb.
Vikt (metrisk) 35 kg