Läs mer
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Produktkod. p-7227837
Kvantitet:
1 x 7 kg
1 x 12 kg
1 x 35 kg
Produktkod. 10300261
Brand: Borer Chemie™ 502300.00KK5R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rengöringsmedel och neutraliseringsmedel för laboratorietvättar. Neutraliserar överblivna alkaliska rester, förkortar sköljfaserna och minskar vattenförbrukningen. deconex 26 PLUS är även effektivt mot syralösliga rester.
  • Neutraliserare och rengöringsmedel för automatisk användning
  • Ekonomisk eftersom mycket koncentrerad, använd 2 mL/L
  • Neutraliserar överblivna alkaliska rester, minskar sköljfaserna
  • Minskar förbrukningen av sköljvatten
  • Utan ytaktiva ämnen, sköljs av utan att lämna rester
  • Även som försköljmedel mot syralösliga avlagringar
  • Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Form Vätska
pH ∼1,8 (1 % lösning)
Sammansättning Oorganisk syra
Koncentration Koncentrera
Behållartyp Kanister
Innehåll och lagring 5 °C till 25 °C
Kvantitet 1 x 7 kg
Volym (engelska) 1,3 gal.
Volym (metrisk) 5 L
Vikt (engelska) 15.4 lb.
Vikt (metrisk) 7 kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7KG deconex 26 PLUS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: phosphoric acid